AuftragsverfolgungKontakt
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon | Avantor
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Glass bottle for solids, 25 g
Artikelnr. ROTH7884.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Artikelnr. ROTH7884.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  498-02-2
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  498-02-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS Nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008747
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Merck-Index:13,00746
  • Siedepunkt:295 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:115 °C
  • EINECS:207-854-5
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.