AuftragsverfolgungKontakt
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Millipore®
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Millipore®
1 g
Artikelnr. 178385-1
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Millipore®
Artikelnr. 178385-1
CAS Nummer:  498-02-2
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon, Millipore®
1 g
CAS Nummer:  498-02-2
Preis
119,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS Nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008747
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Merck-Index:13,00746
  • Siedepunkt:295 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:115 °C
  • EINECS:207-854-5
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1 g