ContactUsLinkComponent
Corrosive
Natriumhydroxid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Catalog # 5657.5000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Natriumhydroxid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Catalog # 5657.5000
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffkanister
  • VE:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Boiling Pt:109 °C (1013 hPa)
Density:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548