Natriumchlorid Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M NaCl (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Artikelnr. 32038-1EA
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Ampulle
- VE:1
- Seq:0001
Specifications
Specification Test Results
- Factor:0.998 - 1.002
Specification Test Results
About this item
:
:58.44 g/mol
Density:1,00 g/cm³
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-791-2
CAS Number:7647-14-5
Formula:NaCl
MDL Number:MFCD00003477