ContactUsLinkComponent
Nitrit-Standardlösung, 200 mg/l NO2- in Wasser (aus NaNO2) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Catalog # 458092J
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Nitrit-Standardlösung, 200 mg/l NO2- in Wasser (aus NaNO2) ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Catalog # 458092J
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    200 mg/l
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Nitrit-Standardlösung
  • Inhalt:
    NaNO₂ in H₂O
Specifications
About this item
NO₂ gelöst in H₂O
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.