ContactUsLinkComponent
Universeller pH Indikator in Ethanol, Technical (pH 3 - 11)
Universeller pH Indikator in Ethanol, Technical (pH 3 - 11)
Catalog # 34352.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Universeller pH Indikator in Ethanol, Technical (pH 3 - 11)
Catalog # 34352.290
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
Specification Test Results
  • Prüfung auf Identität:
    Entspricht
  • Rot:
    pH 3
  • Rotorange:
    pH 4
  • Orange:
    pH 5
  • Gelb:
    pH 6
  • Gelbgrün:
    pH 7
  • Grün:
    pH 8
  • Grünblau:
    pH 9
  • Violett:
    pH 10
  • Violettrot:
    pH 11
Specification Test Results
About this item
 :
Flash Pt:20 °C
ADR:3,II