Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Schiff-Reagenz
Schiff-Reagenz für die Aldehydbestimmung
Schiff-Reagenz für die Aldehydbestimmung
30969.261
:
VWR Chemicals
:
Schiff-Reagenz für die Aldehydbestimmung
30969.261
:
VWR Chemicals
:
Packung:
Glasflasche
VE:
500 mL
Seq:
2725
Sensitivity:
Passes test
Density (20/4):
1.005 - 1.015
:
:
1.1 g/cm³ (20 °C)
:
Raumtemperatur
:
MFCD00081985