Saffran, Pulver, TECHNICAL
Glasflasche, 5 g
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: C.I. 75100
- CAS Nummer:84604-17-1
- Molekulargewicht:976.96 g/mol
- EINECS:283-295-0
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Prüfung auf Identität:Entspricht
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g
- Cat. No.:27481.105