Kationen-Mehrelement-Standard 2 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
458362M
:
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Kationen-Mehrelement-Standard 2 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Kationen gelöst in verd. HNO₃
Ca 100 ppm Mg 100 ppm
K 100 ppm Na 100 ppm
Li 100 ppm NH4 100 ppm
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.
: Geliefert mit Analysenzertifikat.