ContactUsLinkComponent
Kationen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Kationen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Catalog # 458352K
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Kationen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Catalog # 458352K
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Kationen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser mit einer Spur Salpetersäure ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Specifications
About this item
Kationen gelöst in verd. HNO₃
Ca 1000 ppm   Mg 200 ppm
K 200 ppm   Na 200 ppm
Li 50 ppm   NH4 400 ppm
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Geliefert mit Analysenzertifikat.
Certifications: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.
Delivery: Geliefert mit Analysenzertifikat.