Tuning-Lösung 1 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Catalog # 456532E
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Tuning-Lösung 1 in verd. Salpetersäure ARISTAR® für die ICP-MS
Specifications
About this item
8 Elemente gelöst in HNO₃ 2 %.
8 Elemente 100 mg/l: Ba, Be, Cu, In, Li, Mg, Tl, U
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Delivery: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.