ContactUsLinkComponent
VWR® Natriumdihydrogenphosphat-Pufferlösung (Natriumdihydrogenorthophosphat/Phosphorsäure) zur Chlorbestimmung in Wassermonitoren
Artikelnr. 160918E
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
VWR® Natriumdihydrogenphosphat-Pufferlösung (Natriumdihydrogenorthophosphat/Phosphorsäure) zur Chlorbestimmung in Wassermonitoren
Artikelnr. 160918E
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Kanister
  • pH-Puffertyp:
    Phosphat
  • VE:
    25 L
  • Farbe:
    Farblos
  • Bezeichnung:
    Natriumdihydrogenphosphat-Pufferlösung
  • pH Genauigkeit:
    ±0,05
  • pH-Wert:
    2,30