ContactUsLinkComponent
Silica Analyser Lösung Nr. 1 (Metabisulfit/Metol)
Silica Analyser Lösung Nr. 1 (Metabisulfit/Metol)
  160563U
 :  
undefined
Silica Analyser Lösung Nr. 1 (Metabisulfit/Metol)
  160563U
 :  
  • Packung:
    Kunststoffkanister
  • VE:
    5 L
  • Seq:
    5190
  • Silica on reagent:
    Max. 0.01 ppm
 :
 :GHS07