Spatulas, Trulla type
175 mm
Artikelnr. 231-0393
Anbieter: NICKEL ELECTRO
Springe zu:
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8 non-magnetic, bright finish. Double ended spatulas with trowel shaped scoops for handling large quantities of material.
- Excellent thermal resistance, autoclavable
- Excellent chemical resistance
- Quick and easy to clean
Spezifikationen
- Länge:175 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.