ContactUsLinkComponent
Syringe filters, hydrophilic, PTFE, Puradisc™, Whatman™
undefined
Syringe filters, hydrophilic, PTFE, Puradisc™, Whatman™
  • Catalog No:
  • WHAT6773-2504
  • WHAT6772-1302
  • 516-1262
  • WHAT6773-1302
  • WHAT6774-2502
  • WHAT6774-2504
  • WHAT6772-2504
  • WHAT6773-1304
  • WHAT6772-1304
  • 516-1261
  • WHAT6772-2502
  • WHAT6773-2502
  • Abmessungen:
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • Max. operating pressure:
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
Frequently Bought Together