ContactUsLinkComponent
Cloudpoint-Standard, Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Cloudpoint-Standard, Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Catalog # 99104.230
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Cloudpoint-Standard, Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM)
Catalog # 99104.230
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Cloudpoint-Standard
  • Temperatur:
    –7,6 °C
Specifications
About this item
Zertifizierte Referenzmaterialien für den Cloudpoint dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die zur Bestimmung des Cloudpoints von Mineralöl und Mineralölprodukten gemäß IP 219, ISO 3015, EN 23015, ASTM D2500 sowie äquivalenten Testmethoden eingesetzt werden.
  • Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren getestet
  • Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Lieferung in UN-konformer Sicherheitsverpackung mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
Certifications: IP 219, ISO 3015, EN 23015, ASTM D2500
Vollständig zertifiziert gemäß UKAS und ISO/IEC 17034
Caution: Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Temperaturwert ist die nominelle Temperatur für den Cloudpoint-Wert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.