ContactUsLinkComponent
Human Recombinant FGF-6 (from E. coli)
Human Recombinant FGF-6 (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant FGF-6 (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: NR6R-3T3 Proliferation with 1 µg heparin, ED₅₀ ≤1 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁶ units/mg
  • Gen-ID:
    P10767
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    HSTF-2|HST-2|Heparin secretory-transforming protein 2|HBGF-6|Heparin-binding growth factor 6
  • Protein/Peptid-Name:
    FGF-6 (AF)
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    18,9 kDa
  • Sequence:
    mgTRANNTLL DSRGWGTLLS RSRAGLAGEI AGVNWESGYL VGIKRQRRLY CNVGIGFHLQ VLPDGRISGT HEENPYSLLE ISTVERGVVS LFGVRSALFV AMNSKGRLYA TPSFQEECKF RETLLPNNYN AYESDLYQGT YIALSKYGRV KRGSKVSPIM TVTHFLPRI
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium phosphate and 50 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together