ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-3 (from E. coli)
Human Recombinant IL-3 (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant IL-3 (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: TF-1 cell proliferation, ED₅₀ ≤2 ng/ml, Bioactivity ≥5,0×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    P08700
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    MCGF|P-cell stimulating factor|HCGF|Multi-CSF
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-3 (AF)
  • Purity:
    ≥97%
  • Molecular weight:
    15,2 kDa
  • Sequence:
    MAPMTQTTPL KTSWVNCSNM IDEIITHLKQ PPLPLLDFNN LNGEDQDILM ENNLRRPNLE AFNRAVKSLQ NASAIESILK NLLPCLPLAT AAPTRHPIHI KDGDWNEFRR KLTFYLKTLE NAQAQQTTLS LAIF
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM Sodium phosphate, 150 mM Sodium chloride, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay