ContactUsLinkComponent
Human Recombinant PDGF-AA (Animal free) (from E. coli)
Human Recombinant PDGF-AA (Animal free) (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant PDGF-AA (Animal free) (from E. coli)
Certificates
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: NR6R-3T3 cell proliferation, ED50 ≤50 ng/ml, bioactivity ≥2,0×10⁴ units/mg
  • Gen-ID:
    P04085
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    ODGF|GDGF
  • UniProtKB:
    P04085
  • Protein/Peptid-Name:
    PDGF-AA
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    14,4/28,9 kDa
  • Sequence:
    MSIEEAVPAV CKTRTVIYEI PRSQVDPTSA NFLIWPPCVE VKRCTGCCNT SSVKCQPSRV HHRSVKVAKV EYVRKKPKLK EVQVRLEEHL ECACATTSLN PDYREEDTGR PRESGKKRKR KRLKPT
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together