ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-1RA (Animal free) (from E. coli)
undefined
Human Recombinant IL-1RA (Animal free) (from E. coli)
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: Inhibition human IL-1 alpha induced proliferation of D10,G4,1 cells, ED50 ≤50 ng/ml, bioactivity ≥2,0×10⁴ units/mg
  • Gen-ID:
    P18510
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    IL-1F3|IL1RN
  • UniProtKB:
    P18510
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-1RA
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    17,3 kDa
  • Sequence:
    MRPSGRKSSK MQAFRIWDVN QKTFYLRNNQ LVAGYLQGPN VNLEEKIDVV PIEPHALFLG IHGGKMCLSC VKSGDETRLQ LEAVNITDLS ENRKQDKRFA FIRSDSGPTT SFESAACPGW FLCTAMEADQ PVSLTNMPDE GVMVTKFYFQ EDE
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Frequently Bought Together