ContactUsLinkComponent
Human Recombinant GDF-15 (from E. coli)
Zertifikate
undefined
Human Recombinant GDF-15 (from E. coli)
Spezifikationen
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • Gen-ID:
    Q99988
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    MIC-1|Prostate differentiation factor|Placental TGF-β
  • Protein/Peptid-Name:
    GDF-15 (AF)
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    12,4/24,8 kDa
  • Sequence:
    MARNGDHCPL GPGRCCRLHT VRASLEDLGW ADWVLSPREV QVTMCIGACP SQFRAANMHA QIKTSLHRLK PDTVPAPCCV PASYNPMVLIQKTDTGVSLQ TYDDLLAKDC HCI
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together