ContactUsLinkComponent
Human recombinant BDNF (from E. coli)
Zertifikate
undefined
Human recombinant BDNF (from E. coli)
Spezifikationen
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: Proliferation of a neuroblastoma cell line stably expressing TrkB (BR6), ED50 ≤40 ng/ml, Bioactivity ≥2,5×10⁴ units/mg
  • Form:
    Lyophilised
  • Gen-ID:
    P23560
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    ANON2|brain-derived neurotrophic factor|BNDF|brain derived neurotrophic factor|BULN2
  • Protein/Peptid-Name:
    BDNF
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    13,6/27,3 kDa
  • Sequence:
    MHSDPARRGE LSVCDSISEW VTAADKKTAV DMSGGTVTVL EKVPVSKGQL KQYFYETKCN PMGYTKEGCR GIDKRHWNSQ CRTTQSYVRA LTMDSKKRIG WRFIRIDTSC VCTLTIKRGR
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together