ContactUsLinkComponent
Human Recombinant Myostatin (Animal free) (from E. coli)
Human Recombinant Myostatin (Animal free) (from E. coli)
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: MPC-11 cell cytotoxicity, ED50 ≤50 ng/ml, bioactivity ≥2,0×10⁴ units/mg
  • Gen-ID:
    O14793
  • Reconstitution instructions:
    Sterile 20 mM HCl at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    GDF-8|MSTN
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    12,4/24,8 kDa
  • Sequence:
    DFGLDCDEHS TESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGECEFV FLQKYPHTHL VHQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNGK EQIIYGKIPA MVVDRCGCS
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Frequently Bought Together