ContactUsLinkComponent
Flammable
Irritant
Diethylether stabilisiert, EMPARTA® ACS zur Analyse
Catalog # 1.07062.4000
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
Diethylether stabilisiert, EMPARTA® ACS zur Analyse
Catalog # 1.07062.4000
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    4 L
  • Seq:
    5162
Specifications
About this item
 :
 :74.12 g/mol
ADR:3,I
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
 :Stabilisiert mit Ethanol
UN:1155
 :GHS02
 :GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:60-29-7
Formula:(CH₃CH₂)₂O
MDL Number:MFCD00011646