Anschmiegsame Allzweck-Klebebänder, 2903, Scotch®
: 3M
Scotch® Allzweck-Klebeband 2903 ist ein vielseitiger Polyethylenfilm auf Leinwandgewebe mit synthetischem Kautschuk-Finish.
- Gute Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Sehr anpassungsfähig
- Hohe Reißfestigkeit, ideal zum Bündeln
- Leicht von Hand in beide Richtungen reißbar
- Einzeln verpackt zur einfachen Identifizierung und um die Rolle bis zur Verwendung sauber zu halten
- Zugfestigkeit: 100 [Newton/25 mm]
- Rückenmaterial aus PE-beschichtetem Stoff
Anschmiegsames Allzweck-Klebeband ist ideal für die allgemeine Wartung, Bündelung, Verpackung, Befestigung, Versiegelung und den Schutz.
In der Originalverpackung bei 16 bis 25 °C und 40 bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit lagern.
Frequently Bought Together