ContactUsLinkComponent
Zentrifuge, Cellspin® III LAB
Zentrifuge, Cellspin® III LAB
Catalog # 512-0715
Supplier:  THARMAC GmbH
undefined
Zentrifuge, Cellspin® III LAB
Catalog # 512-0715
Supplier:  THARMAC GmbH
Specifications
  • Bezeichnung:
    Zentrifuge, CELLSPIN III UNI
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Das verlässliche Grundgerät für jedes Labor. Vielseitige Rotorauswahl, ein großer Drehzahlbereich mit feiner Drehzahlabstufung und 100 programmierbare Speicherplätze machen die Cellspin® III LAB zur idealen Mehrzweckzentrifuge in jedem Labor.
  • Geschwindigkeitsbereich: Drehzahlbereich: 200 bis 15000 U/min
  • Probenvolumen: bis zu 4×200 ml
  • Anwendbare Rotoren: Ausschwing-, Winkel- und Hämatokritrotoren
Certifications: CE und IVD zertifiziert.
Rotors
Product Information