Pyridin, wasserfrei ≥99,8% für Anwendungen die einen niedrigen Wassergehalt benötigen, über Molekularsieben <0.0050% H₂O, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Certificates
About this item
CAS Number:110-86-1
:
Formula:C₅H₅N
MDL Number:MFCD00011732
Boiling Pt:115 °C (1,013 hPa)
Melting Pt:–42 °C
Density:0,98 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt:20 °C
EINECS:203-809-9
UN:1282
ADR:3,II
:In septum-versiegelten Flaschen verpackt.
:79.1 g/mol
:GHS02
:GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
Specification Test Results
- Assay (GC):Min. 99.8 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.0050 %
Specification Test Results
Frequently Bought Together