AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan, für GC Plus, Burdick & Jackson™
n-Hexan, für GC Plus, Burdick & Jackson™
Stainless steel can, 7 L
Artikelnr. HONC65829-7L-RC
Umwelt
Reizend
Gesundheit
Entzündlich
Anbieter:   Honeywell Chemicals
n-Hexan, für GC Plus, Burdick & Jackson™
Artikelnr. HONC65829-7L-RC
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan, für GC Plus, Burdick & Jackson™
n-Hexan, für GC Plus, Burdick & Jackson™
Stainless steel can, 7 L
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
434,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 7 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Siedepunkt:66…69 °C (1,013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–95 °C
  • Dichte:0,660…0.668 g/cm3 (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay (GC):
    Min. 95 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.01 %
  • Suitability for residue analysis:
    Max. 5 ng/l
  • Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs:
    complying
Spezifikationen
  • Packung:
    Stainless steel can
  • VE:
    7 L