ContactUsLinkComponent
Methanol ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
  HONC65757-190L
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
 :  
Methanol ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
  HONC65757-190L
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
 :  
  • Packung:
    Metal drum
  • VE:
    190 L
  • Seq:
    5514
  • Environmentally Preferable:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Assay (GC):
    Min. 99.8 %
  • Boiling range:
    64 - 65 °C
  • Density (D 20/20):
    0.791 - 0.793
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.0005 %
  • Water (Karl Fischer):
    Max. 0.05 %
  • Free acid (as HCOOH):
    Max. 0.002 %
  • Free alkali (as NH₃):
    Max. 0.00005 %
  • Aluminium (Al):
    Max. 0.00005 %
  • Boron (B):
    Max. 0.000002 %
  • Barium (Ba):
    Max. 0.00001 %
  • Bismuth (Bi):
    Max. 0.00001 %
  • Calcium (Ca):
    Max. 0.00005 %
  • Cadmium (Cd):
    Max. 0.000005 %
  • Cobalt (Co):
    Max. 0.000002 %
  • Chromium (Cr):
    Max. 0.000002 %
  • Copper (Cu):
    Max. 0.000001 %
  • Iron (Fe):
    Max. 0.00001 %
  • Lithium (Li):
    Max. 0.00001 %
  • Magnesium (Mg):
    Max. 0.00001 %
  • Manganese (Mn):
    Max. 0.000001 %
  • Molybdenum (Mo):
    Max. 0.00001 %
  • Sodium (Na):
    Max. 0.00005 %
  • Nickel (Ni):
    Max. 0.000002 %
  • Lead (Pb):
    Max. 0.000002 %
  • Tin (Sn):
    Max. 0.00001 %
  • Strontium (Sr):
    Max. 0.00001 %
  • Zinc (Zn):
    Max. 0.00001 %
  • Chloride (Cl):
    Max. 0.00005 %
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.0001 %
  • KMnO₄ reducing matter (as O):
    Max. 0.00025 %
  • Acetone (GC):
    Max. 0.001 %
  • Acetaldehyde:
    Max. 0.001 %
  • Benzene (GC):
    Max. 0.0002 %
  • Ethanol (GC):
    Max. 0.1 %
  • Formaldehyde:
    Max. 0.0001 %
  • Carbonyl compounds (as CO):
    Max. 0.005 %
  • Mixable with H₂O:
    complying
  • Reaction against H₂SO₄:
    complying
  • APHA:
    Max. 10
  • Appearance:
    complying
 :
 :32.04 g/mol
 :64…65 °C
 :0.79 g/cm3
 :11 °C
 :1230
 :3,II
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS02
 :67-56-1
 :CH₃OH
 :MFCD00004595