n-Hexan für die HPLC, Burdick & Jackson™
Glass bottle, 2,5 L
Artikelnr. HONC65730-2.5L
Anbieter: Honeywell Chemicals
n-Hexan für die HPLC, Burdick & Jackson™
Artikelnr. HONC65730-2.5L
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS Nummer: 110-54-3
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Siedepunkt:66…69 °C (1,013 hPa)
- Schmelzpunkt:–95 °C
- Dichte:0,660…0.668 g/cm3 (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-777-6
- UN:1208
- ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay (GC):Min. 97 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0003 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Acidity:Max. 0.0001 meq/g
- Alkalinity:Max. 0.0002 meq/g
- Transmittance at 200 nm:Min. 30 %
- Transmittance at 225 nm:Min. 90 %
- Transmittance from 250 nm:Min. 99 %
- Phthalates as dibutylphthalate:Max. 0.1 mg/l
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle
- VE:2,5 L