Allzweckhandschuhe, Showa 376R
Supplier: Showa
Certificates
About this item
Die doppelte Nitril-Außenschicht dieser flüssigkeitsbeständigen Handschuhe schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeit. Die Schaumbeschichtung auf dem Nitril sorgt für einen sicheren, saugfähigen Griff, auch bei der Arbeit mit öligen Bauteilen.
- Zu 3/4 in Nitril getaucht mit zusätzlichem Nitrilschaum auf der Handfläche
- Atmungsaktivität- und wasserabweisend
- Hohe Beweglichkeit und hoher Widerstand gegen Abnutzung
- Elastische Bündchen mit gewelltem Rand
- Anatomische Form, nahtlos gestrickt
- Minimales Allergierisiko
Schützt Sie die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fett und Abrieb, mit optimalem, lang anhaltendem Griff. Lässt keine Feuchtigkeit und fettige Materialien durch, mit erhöhter Abriebfestigkeit für eine längere Haltbarkeit.
Anwendungsbereiche: Luftfahrt, Automobil, Bauwesen, Herstellung, Öl und Gas.
Farbe: Dunkelgrau/grau/blau/schwarz
Certifications: EN 388:2016 (4121X); Kat. II
Packaging: 10 Paar pro Beutel.
Caution: Nicht bei starker chemischer Belastung, elektrischer oder thermischer Gefährdung verwenden. Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Specifications
- Catalog No:
- 112-5805
- 112-5806
- 112-5803
- 112-5807
- 112-5804
- Modell:
- Showa 376R
- Showa 376R
- Showa 376R
- Showa 376R
- Showa 376R
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- Trägermaterial:
- Nylon/Polyester
- Nylon/Polyester
- Nylon/Polyester
- Nylon/Polyester
- Nylon/Polyester
- Oberfläche:
- 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
- 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
- 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
- 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
- 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
- Stulpenart:
- Elastisches Strickbündchen
- Elastisches Strickbündchen
- Elastisches Strickbündchen
- Elastisches Strickbündchen
- Elastisches Strickbündchen
- EN Standard:
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)