ContactUsLinkComponent
Dabsylchlorid 98,0-102,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
  89802-500MG
 :  Merck
 :  
Dabsylchlorid 98,0-102,0% (durch argentometrische Titration), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
  89802-500MG
 :  Merck
 :  
  • VE:
    500 mg
  • Seq:
    2725
  • Appearance (Color):
    Red to Very Dark Red and Purple to Very Dark Purple and Red-Purple
  • Appearance (Form):
    Powder to Crystals
  • Argentometr. Titration:
    98.0 - 102.0 %
  • Infrared Spectrum:
    Conforms to Structure
 :
 :323.80 g/mol
 :185 °C (Zers., Lit.)
 :260-235-1
 :3261
 :8,II
 :GHS05
 :56512-49-3
 :C₁₄H₁₄ClN₃O₂S
 :MFCD00007444