N-(Propionyloxy)succinimide ≥95% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die LC-MS, Supelco®
Artikelnr. 93535-1G
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 g
- Seq:3047
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance (Color):White to Faint Beige
- Appearance (Form):Powder or Crystals
- Purity (HPLC Area %):≥ 95 %
- Infrared Spectrum:Conforms to Structure
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:171.15 g/mol
Schmelzpunkt:44,..48 °C
:GHS07
CAS-Nummer:30364-55-7
Formel:C₇H₉NO₄
MDL-Nummer:MFCD03427483