AuftragsverfolgungKontakt
Wall mounted thermometer | Avantor
Wall mounted thermometer
Fensterthermometer, Kunststoff, −40…+50 °C, 1,0 °C, 200 mm, Blau, 22 mm
Artikelnr. 620-1162
Anbieter:   Amarell
Wall mounted thermometer
Artikelnr. 620-1162
Anbieter:  Amarell
Wall mounted thermometer
Fensterthermometer, Kunststoff, −40…+50 °C, 1,0 °C, 200 mm, Blau, 22 mm
Preis
6,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This thermometer can monitor the highest and lowest temperature over a given period. The ivory-colour plastic case with reset button enables the operator to clear the last recorded maximum/minimum temperatures.
  • Internal or external use
  • Roof
Spezifikationen
  • Ø:
    22 mm
  • Bezeichnung:
    Fensterthermometer, Kunststoff
  • Länge:
    200 mm
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Blau
  • Messbereich:
    −40…+50 °C