N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan, Cerilliant® zur GC-Derivatisierung, analytischer Standard, Supelco®
Artikelnr. B-023-10X1ML
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:10
- Seq:2076
- Pk Info:10× 1 ml
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:257.40 g/mol
Lagertemperatur:Gefrierschrank
UN:2920
ADR:8(3),II
:GHS02
:GHS05
CAS-Nummer:25561-30-2
Formel:C₈H₁₈F₃NOSi₂
MDL-Nummer:MFCD00008269