ContactUsLinkComponent
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid ≥98% ACS zur Bestimmung von schwefelhaltigen Drogen und Nitrit, Fluka™
Irritant
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid ≥98% ACS zur Bestimmung von schwefelhaltigen Drogen und Nitrit, Fluka™
Catalog # HONC33461H-5G
CAS Number:  
undefined
Irritant
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochlorid ≥98% ACS zur Bestimmung von schwefelhaltigen Drogen und Nitrit, Fluka™
Catalog # HONC33461H-5G
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifications
Specification Test Results
  • Water (Karl Fischer):
    max. 5 %
  • Suitability for detect. of Sulfonamide:
    complying
  • Solubility in water:
    complying
  • 1-Naphthylamine:
    max. 0.1 %
  • 2-Naphthylamine:
    max. 0.01 %
  • Identity:
    complying
Specification Test Results
About this item
 :
 :259.18 g/mol
Merck Index:12,06496
Melting Pt:194-198 °C (Zersetzung)
EINECS:215-981-2
 :GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:1465-25-4
Formula:C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MDL Number:MFCD00012556
Melting Pt:194…198 °C (Zersetzung)