DAABD-AE ≥95,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Catalog # 79291-100MG
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:100 mg
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:328.39 g/mol
CAS Number:913253-56-2
Formula:C₁₂H₂₀N₆O₃S