ContactUsLinkComponent
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt ≥98,5% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Artikelnr. 46640-25MG-F
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt ≥98,5% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Artikelnr. 46640-25MG-F
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    25 mg
  • Seq:
    2315
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :235.189 g/mol
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
CAS-Nummer:84806-27-9
 :MFCD28385360
Formel:C₆H₆FN₃O₄S
MDL-Nummer:MFCD02682109