Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98,0% Derivatisierungsreagenz, für DC, für die Cyanidbestimmung, Supelco®
Catalog # 15156-5G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:5 g
- Seq:3173
Specifications
About this item
:
:346.39 g/mol
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
CAS Number:7477-67-0
Formula:C₂₀H₁₈N₄O₂
MDL Number:MFCD00020765