3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) ≥97,0% (durch HPLC), LiChropur™ Derivatisierungsreagenz, für die HPLC, Supelco®
Artikelnr. 06696-1G
Lieferant: Merck
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 g
- Seq:3047
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:210.28 g/mol
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS08
CAS-Nummer:132-32-1
Formel:C₁₄H₁₄N₂
MDL-Nummer:MFCD00004964