AuftragsverfolgungKontakt
Supelco® Organic Reference Standard, Phosphorus standard solution | Avantor
Supelco® Organic Reference Standard, Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution, 0,65 mM (phosphorous), 25 mL
Artikelnr. P3869-25ML
Anbieter:   Merck
Supelco® Organic Reference Standard, Phosphorus standard solution
Artikelnr. P3869-25ML
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  
Supelco® Organic Reference Standard, Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution, 0,65 mM (phosphorous), 25 mL
CAS Nummer:  
Preis
67,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
  • GHS signal: GHS05
Achtung! Bitte beachten: P234 - P390
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konzentration:
    0,65 mM (phosphorous)
  • VE:
    25 mL
  • Bezeichnung:
    Phosphorus standard solution
  • Cat. No.:
    P3869-25ML
  • Beschreibung Gefahrenklasse:
    H290
  • Lagerbedingungen:
    2…8 °C
  • Shipping conditions:
    STD
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Spezifikationen