ContactUsLinkComponent
Reizend
ɑ-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, ultrarein Matrixsubstanz für MALDI-MS, Supelco®
Artikelnr. 39468-10X10MG-
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Reizend
ɑ-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, ultrarein Matrixsubstanz für MALDI-MS, Supelco®
Artikelnr. 39468-10X10MG-
Lieferant:  Merck
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    10 mg
  • Seq:
    2275
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :189.17 g/mol
Schmelzpunkt:245…250 °C (Lit.)
 :GHS07
CAS-Nummer:28166-41-8
Formel:C₁₀H₇NO₃
MDL-Nummer:MFCD00004204