ContactUsLinkComponent
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98,0% (Trockenmasse, T) zur spektralphotometrischen Bestimmung von H₂O₂, Supelco®
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98,0% (Trockenmasse, T) zur spektralphotometrischen Bestimmung von H₂O₂, Supelco®
Catalog # 04340-500MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Sodium-3-[ethyl(m-tolyl)amino]-2-hydroxy-1-propanesulphonate hydrate ≥98,0% (Trockenmasse, T) zur spektralphotometrischen Bestimmung von H₂O₂, Supelco®
Catalog # 04340-500MG
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    500 mg
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :295.33 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
CAS Number:82692-93-1
Formula:C₁₂H₁₉NO₄S
MDL Number:MFCD00040641