About this item
Diese sterilen RABS- und Isolator-Fäustlinge werden aus Nitril mit unglaublich geringen Partikelwerten und hervorragenden ESD-Eigenschaften hergestellt.
- Getestet nach ASTM D6978-05 für den Umgang mit Chemotherapeutika
- 100% Luftdichtheitsprüfung
- Für Autoklavieren geeignet
- Gammabestrahlt (Sterility Assurance Level (SAL) von 10⁻⁶)
- Kann mit VHP oder IPA desinfiziert werden
- Ultra-saubere Oberfläche gewährleistet Produktschutz
- Speziell entwickelt, um Ermüdung der Hände zu minimieren
Die GGL-Fäustlinge wurden für den Einsatz in Produktkontaktbereichen entwickelt und sind mit einem SAL (Sterility Assurance Level) von 10⁻⁶ vollständig auf Sterilität validiert.
Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 4 und EU GMP Grade A.
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Getestet nach Permeationsstandard ASTM D6978-05 für zytotoxische Arzneimittel
.
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation; additional documentation will be requested for these items prior to shipment.
Specifications
- Catalog No:
- NITRGGL30NITM9
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Latex / ohne Latex:
- Ohne Latex
- Reinraumklasse:
- 10/ISO 4; EU GMP (A)
- Oberfläche:
- Smooth
- Stulpenart:
- Rollrand
- Stärke - Stulpe:
- 0,50 mm
- Fingerdicke:
- 0,60 mm
- Stärke - Handfläche:
- 0,50 mm
- EN Standard:
- EN 421, EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), EN 455-2