Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Einweg-Kleidung
Oversleeves, embossed, CPE
Oversleeves, embossed, CPE
HOIT115802
:
HUBEI ORIENT INTL TRADING
Oversleeves, embossed, CPE
HOIT115802
:
HUBEI ORIENT INTL TRADING
Farbe:
Blau
Länge:
440×220×0.03 m
VE:
1.000
Weight: 7 g/m²
:
10 pcs/roll;10 rolls/polybag;10 bag/ carton(48×28×28cm)=1000 pcs