ContactUsLinkComponent
VWR® RediSep® RF, Disposable columns
Artikelnr. AS-69-2203-380
Lieferant:  VWR Chemicals
undefined
VWR® RediSep® RF, Disposable columns
Artikelnr. AS-69-2203-380
Lieferant:  VWR Chemicals
Spezifikationen
  • Förderleistung:
    60 ml/min
  • Maschenweite:
    230 - 400
  • Partikelgröße:
    40 - 63 µm
  • Porengröße:
    60 Å
  • Bezeichnung:
    Redisep silica gel flash column, size: 80 g, sample load: 400 mg, 8 g
  • Surface area:
    500 ±50 m²/g
  • Phase:
    Silica
  • VE:
    12
Spezifikationen
Über diesen Artikel
RediSep® Rf disposable, bare silica columns for flash purification of organic compounds are the benchmark for normal phase separations. This high quality media is specified for high resolution and reproducibility for everyday purifications.
Loading volume: 0,1 to 10%