ContactUsLinkComponent
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
  SUPERRP18E412F
 :  Avantor
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Superspher® RP18-E, HPLC Columns
  SUPERRP18E412F
 :  Avantor
   Umweltschonende Herstellung
  • Säulenform:
    Analytisch
  • Ø int.:
    4,00 mm
  • Partikelgröße:
    4 µm
  • Porengröße:
    100 Å
  • Länge:
    125 mm
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Endcapped:
    Ja
  • Surface area:
    350 m²/g
  • Kohlenstoffbelastung:
    21,6%
  • Phase:
    RP-18E
  • VE:
    1
A range of 4 µm materials has been marketed under the Superspher® tradename in Europe.
  • Spherical porous silica
  • Base deactivated LiChrospher RP-select B
  • Endcapping options for RP-8 and RP-18
  • Hichrom high efficiency packed columns