Cleaning brush
Bürste, schwarz, Schweineborsten, Natur, 120 mm, 50 mm, Draht, 500 mm
Artikelnr. 149-0250
Anbieter: JM BROSSERIE
Springe zu:
Product Details & Documents
Brush in natural black bristles.
Dokumente
VWR® Lab bric-a-brac
Produktliteratur
Spezifikationen
- Borstenfarbe:Natur
- Borstenmaterial:Schweineborsten
- Bürstenkopf Ø:50 mm
- Stiel-/Griff-Material:Draht
- Bezeichnung:Bürste, schwarz
- Seq:05
- Gesamtlänge:500 mm
- Bürstenkopf-Länge:120 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.