Brush for test tubes and glassware, with joint
Artikelnr. REIT24000001
Lieferant: REITENSPIESS BUERSTEN
Spezifikationen
- Borstenmaterial:Schweineborsten
- Bezeichnung:Joint glassware brush, with fallow bristles
- Seq:10
- Gesamtlänge:440 mm
- Bürstenkopf-Länge:50 mm
- VE:10
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Brush with natural bristles and joint.