Baret cap
Weiß
HOIT114510_U
This baret cap is made from polypropylene.
- With Peak
Weight: Peak - 90 g/m², Cap - 35 g/m²
Colour: White.
Verpackung: 100 pieces/bag; 10 bags/case.
- Farbe:Weiß
- Cat. No.:HOIT114510_U
- Gewicht:35 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.